missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propylenglykol 2-beta-glukopiransduronsyra bensenylester 2,3,4-triacetat ammoniumsalt, TRC

Produktkod. 30416698
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30416698 25 mg
30409883 10 mg
30421834 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30416698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83522325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propylene Glycol 2-Beta-Glucopyranosiduronic Acid Benzyl Ester 2,3,4-Triacetate Ammonium Salt
Analyt- eller komponentnamn Propylene Glycol 2-Beta-Glucopyranosiduronic Acid Benzyl Ester 2,3,4-Triacetate Ammonium Salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22H31NO11
InChI formel InChI=1S/C22H28O11.H3N/c1-12(10-28-11-16-8-6-5-7-9-16)29-22-20(32-15(4)25)18(31-14(3)24)17(30-13(2)23)19(33-22)21(26)27;/h5-9,12,17-20,22H,10-11H2,1-4H3,(H,26,27);1H3/t12?,17-,18-,19-,20+,22+;/m0./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(COCC1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C([O-])=O)O2.[NH4+]
IUPAC-namn ammonium (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetoxi-6-((1-(benzyloxi)propan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-karboxylat
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 485.48
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 485.19
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.