missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propylene Glycol 2-Beta-Glucopyranosiduronic Acid Benzyl Ester 2,3,4-Triacetate Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylene Glycol 2-Beta-Glucopyranosiduronic Acid Benzyl Ester 2,3,4-Triacetate Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | Propylene Glycol 2-Beta-Glucopyranosiduronic Acid Benzyl Ester 2,3,4-Triacetate Ammonium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22H31NO11 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O11.H3N/c1-12(10-28-11-16-8-6-5-7-9-16)29-22-20(32-15(4)25)18(31-14(3)24)17(30-13(2)23)19(33-22)21(26)27;/h5-9,12,17-20,22H,10-11H2,1-4H3,(H,26,27);1H3/t12?,17-,18-,19-,20+,22+;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(COCC1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C([O-])=O)O2.[NH4+] |
| IUPAC-namn | ammonium (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetoxy-6-((1-(benzyloxy)propan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.48 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?