Läs mer
Propylenglykol, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15518834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15518834 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 15518834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer U51007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    484.46 SEK / 500ml
    Save 57.54 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene Glycol
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 76.1
Flampunkt 99,00 °C
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.04kg