missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propylenglykol Beta-D-glucopyranosiduronsyra Bensenylester 2,3,4-triacetat-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylene Glycol Beta-D-Glucopyranosiduronic Acid Benzyl Ester 2,3,4-Triacetate-d6 |
| Molekylformel | C23H24D6O11 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O11/c1-13(11-29-12-17-9-7-6-8-10-17)30-23-21(33-16(4)26)19(32-15(3)25)18(31-14(2)24)20(34-23)22(27)28-5/h6-10,13,18-21,23H,11-12H2,1-5H3/t13?,18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1/i1D3,11D2,13D |
| LEDER | O=C(OC)[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](O1)OC(C([2H])([2H])OCC2=CC=CC=C2)([2H])C([2H])([2H])[2H])OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6S)-2-((1-(benzyloxi)propan-2-yl-1,1,2,3,3,3-d6)oxy)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.51 |
| Formel vikt | 488.22 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?