Läs mer
Propylene Glycol Dicaprate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylene Glycol Dicaprate |
| CAS | 53824-77-4 |
| Molekylformel | C23 H44 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Propylene Glycol Dicaprate, 1,2-Propanediol Didecanoate, Captex 100, Nikkol PDD, Propylene glycol didecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H44O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-22(24)26-20-21(3)27-23(25)19-17-15-13-11-9-7-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)OCC(C)OC(=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-decanoyloxypropyl decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.593 |
| Formel vikt | 384.324 |