missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propylene Glycol Dicaprate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylene Glycol Dicaprate |
| CAS | 53824-77-4 |
| Molekylformel | C23 H44 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Propylene Glycol Dicaprate, 1,2-Propanediol Didecanoate, Captex 100, Nikkol PDD, Propylene glycol didecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H44O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-22(24)26-20-21(3)27-23(25)19-17-15-13-11-9-7-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCC(=O)OCC(C)OC(=O)CCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-decanoyloxypropyl decanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.593 |
| Formel vikt | 384.324 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?