Läs mer
propylenglykol, MP Biomedicals
Produktkod. 11417232 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417232 1000 mL 1 L
11407232 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417232 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215195791
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene Glycol
Kvantitet 1000 mL
Formel vikt 76.09