Läs mer
Propylenglykol, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15518614 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
19 L
Förpackning:
Poly Pail
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
19 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15518614 19 L Poly Pail 19 L
15508614 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15518614 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 940307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21940.00 SEK
    19709.90 SEK / 19 L
    Save 2230.10 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene Glycol
Kvantitet 19 L
Formel vikt 76.1
Flampunkt 99,00 °C
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly Pail
Densitet 1L = 1.04kg