Läs mer
Propylenglykol (Propan-1,2-diol), Mikromol™
Produktkod. 17948184
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17948184 250 mg
1 options
Produktkod. 17948184 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1481.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Propylenglykol (Propan-1,2-diol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Propanediol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H8 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol, Glycerol Imp. C (EP), GR 43314X, Glycerol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
LEDER CC(O)CO
IUPAC-namn propan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 76.09
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 76,0524 g/mol