Läs mer
Propylenglykol, USP - FCC, J.T. Baker™
Produktkod. 15578604 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
19 L
Förpackning:
Poly Pail
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
19 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578604 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
15598604 19 L Poly Pail 19 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15578604 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 940201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 SEK
    3354.42 SEK / 500ml
    Save 385.58 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-05-2027
Kemiska identifierare
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene Glycol
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 76.1
Flampunkt 99.00°C
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Densitet 1L = 1.04kg