Läs mer
Propylenglykol, USP - FCC, J.T. Baker™
Product Code. 15598604 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
19 L
Förpackning:
Poly Pail
Unit Size:
19 L
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15598604 19 L Poly Pail 19 L
1 options
Product Code. 15598604 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 940207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16890.00 SEK
    16602.53 SEK / 19 L
    Save 287.47 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
Chemical Identifiers
CAS 57-55-6
Molekylformel C3H8O2
Molekylvikt (g/mol) 76.095
InChI-nyckel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-namn propan-1,2-diol
LEDER CC(CO)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Propylene Glycol
Kvantitet 19 L
Formel vikt 76.1
Flampunkt 99,00 °C
Kvalitet FCC/USP
Förpackning Poly Pail
Densitet 1L = 1.04kg