Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Propylene oxide |
| Namnnotering | Extra Pure |
| Smältpunkt | -112,0 °C |
| Densitet | 0.8300g/mL, 0.83 |
| Kokpunkt | 34,0 °C |
| Flampunkt | −37 °C |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99,4 % min. (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Brytningsindex | 1,3650 till 1,3670 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- (+/-)-Propylene oxide
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.