Läs mer
(±)-Propylenoxid, >99 %
Produktkod. 11387348
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
3 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387348 1 L 1 L
11367348 100 mL 100ml
11377348 3 x 1 L 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11387348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030765.K2
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58,08 g/mol
Propylenoxid används som en prekursor vid framställning av polyeterpolyoler, som används för att tillverka polyuretanplaster, polypropylenglykoler, propylenglykoletrar och propylenkarbonat. Det är involverat i beredningen av biologiska prover för elektronmikroskopi. Det spelar en viktig roll för att avlägsna resterande etanol som tidigare använts för uttorkning. Vidare används det i termobariska vapen och mikrobiell gasning. Det används också som lösningsmedel och vid framställning av ytaktiva ämnen, smörjmedel och i oljedemulgeringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-56-9
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00005126
InChI-nyckel GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC-namn 2-metyloxiran
LEDER CC1CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Propylene oxide
Smältpunkt -112°C
Färg Färglös
Densitet 0.83 g/mL
Kokpunkt 34°C to 35°C
Flampunkt -37°C (-35°F)
Analysprocentintervall >99%
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.366
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN1280
Beilstein 79763
Merck Index 14,7856
Löslighetsinformation Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Formel vikt 58.08
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.