Läs mer
(±)-propylenoxid, TRC
Produktkod. 30412211
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
30412211 500 mL
1 options
Produktkod. 30412211 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP835241500ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylene oxide
CAS 75-56-9
Molekylformel C3 H6 O
Kvantitet 500 mL
Synonym Propylene Oxide, Oxirane','2-methyl-, Oxirane','methyl- (9CI), Oxypropylene (6CI), Propane','1,2-epoxy- (7CI), Propylene oxide (8CI), 2-Methyloxirane, (±)-1,2-Epoxypropane, (±)-2-Methyloxirane, (±)-Epoxypropane, (±)-Methyloxirane, (±)-Propylene oxide, 1,2-Epoxypropane, 1,2-Propylene oxide, 2,3-Epoxypropane, AD 6, AD 6 (suspending agent), Chemogas NV, DL-1,2-Epoxypropane, Epihydrin, Epoxypropane, Methyloxacyclopropane, Methyloxirane, Propene oxide, Propozone, Propylene epoxide, dl-Propylene oxide, rac-Propylene oxide
InChI formel InChI=1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
LEDER CC1CO1
IUPAC-namn 2-metyloxiran
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Formel vikt 58.0419