Läs mer
Propylendifosfonsyra, 98+%
Produktkod. 11397238
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397238 0.5 g 0.5g
11387238 2 g 2g
11307248 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397238 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030277.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 4671-82-3 | C3H10O6P2 | 204,055 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4671-82-3
Molekylformel C3H10O6P2
Molekylvikt (g/mol) 204.055
MDL-nummer MFCD00050066
InChI-nyckel DZQCAOQMXPROIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylenediphosphonic acid, acmc-20ajta, propylene-bisphosphonic acid, propylenediphosphonicacid, propane-1,2-diylbis phosphonic acid, 1-phosphonopropan-2-yl phosphonic acid
PubChem CID 22023450
IUPAC-namn 1-fosfonopropan-2-ylfosfonsyra
LEDER CC(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material Propylenediphosphonic acid
Smältpunkt 178 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 0.5 g
Formel vikt 204.06
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.