Läs mer
Propylhexedrinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30458821
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458821 10 mg
1 options
Produktkod. 30458821 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0664.00
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Analyt- eller komponentnamn Propylhexedrine (hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H21 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
IUPAC-namn 1-cyklohexyl-N-metylpropan-2-amin; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 191.74
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 191,1441 g/mol