Läs mer
Propylhexedrinhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30049231
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049231 100 mg
1 options
Produktkod. 30049231 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0664.00
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Propylhexedrinhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylhexedrine (hydrochloride)
CAS 1007-33-6
Analyt- eller komponentnamn Propylhexedrine (hydrochloride)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H21 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N,alpha-Dimethyl-cyclohexaneethanamine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride, (+/-)-Propylhexedrine hydrochloride, Benzedrex hydrochloride, Cyclohexyl(isopropyl)methylammonium chloride, Cyclohexylisopropylmethylamine hydrochloride, Eventin hydrochloride, NSC 170998, NSC 27110, Propylhexedrine hydrochloride, dl-Propylhexedrine hydrochloride, N, alpha -dimethyl-cyclohexaneethylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C10H21N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h9-11H,3-8H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNC(C)CC1CCCCC1
IUPAC-namn 1-cyklohexyl-N-metylpropan-2-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 191.74
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 191,1441 g/mol