Läs mer
Propylidine Ropinirole Hydrochloride (E/Z-Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylidine Ropinirole Hydrochloride (E/Z-Mixture) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28N2O.ClH/c1-4-8-16-18-15(9-7-10-17(18)20-19(16)22)11-14-21(12-5-2)13-6-3;/h7-10H,4-6,11-14H2,1-3H3,(H,20,22);1H/b16-8-; |