Läs mer
Propylparaben-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Hydroxybenzoic-2,3,5,6-D4 Acid Propyl Ester |
| CAS | 1219802-67-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 H12 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxybenzoic acid-propyl ester D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3/i3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCCC)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | propyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.2251 |
| Visa mer |