Läs mer
Propylthiouracil-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propylthiouracil-d5 |
| CAS | 1189423-94-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7H5D5N2OS |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2,3-Dihydro-6-(propyl-d5)-2-thioxo-4(1H)pyrimidinone, 6-(Propyl-d5)-2-thiouracil, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-n-propyl-d5-pyrimidine, 2-Mercapto-6-(propyl-d5)-pyrimidin-4-ol, Procasil-d5, Propacil-d5, Propycil-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)/i1D3,2D2 |
| LEDER | CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| IUPAC-namn | 6-(2,2,3,3,3-pentadeuteriopropyl)-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.26 |
| Visa mer |