Läs mer
Propylthiouracil, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Propyl-2-thiouracil |
| CAS | 51-52-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Propyl-2-thiouracil |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1 |
| Visa mer |