Läs mer
Propylthiouracil, MedChemExpress
Produktkod. 16492106
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16492106 500 mg -
16488246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16492106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0346
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Propylthiouracil(6-Propyl-2-thiouracil) is a thyroperoxidase and 5'-deiodinase inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propylthiouracil
Fysisk form Solid
CAS 51-52-5
Färg White
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10N2OS
Synonym 6-n-Propylthiouracil 6-Propyl-2-thiouracil PTU
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.44 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.94 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C=C(CCC)N1)NC1=S
Molekylvikt (g/mol) 170.23
Formel vikt 170.23
Procent renhet 99.2%