missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propylthiouracil, Mikromol™

Produktkod. 17961166
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17961166 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17961166 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3284.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

Propylthiouracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Propyl-2-thiouracil
CAS 51-52-5
Analyt- eller komponentnamn 6-Propyl-2-thiouracil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H10 N2 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propylthiouracil, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxopyrimidin-4(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
LEDER CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
IUPAC-namn 6-propyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-ett
Molekylvikt (g/mol) 170.23
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 170,0514 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.