Läs mer
Propylthiouracil, TRC
Produktkod. 30138557
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138557 10 g
30135568 50 g
17942995 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138557 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83831010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51-52-5
Molekylformel C7 H10 N2 O S
Molekylvikt (g/mol) 170.23
Synonym Propylthiouracil, 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-6-propyl-2-thioxo-, Uracil, 6-propyl-2-thio- (7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-n-propylpyrimidine, 2-Mercapto-4-hydroxy-6-propylpyrimidine, 2-Mercapto-6-propylpyrimidin-4-ol, 2-Thio-4-oxo-6-propyl-1,3-pyrimidine, 2-Thio-6-propyl-1,3-pyrimidin-4-one, 6-Propyl-2-thio-2,4(1H,3H)pyrimidinedione, 6-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, 6-Propylthiouracil, 6-n-Propyl-2-thiouracil, 6-n-Propylthiouracil, NSC 6498, NSC 70461, PTU, PTU (thyreostatic), Procasil, Propacil, Propycil, Propyl-Thiorist, Propyl-Thyracil, Propylthiorit, Prothiucil, Prothiurone, Prothycil, Prothyran, Protiural, Thiuragyl, Thyreostat II
IUPAC-namn 6-propyl-2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-ett
LEDER CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Propyl-2-thiouracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Formel vikt 170.0514
Procent renhet >95%