Läs mer
Propyne, ca. 4 % i N, N-dimetylformamid, ca. 1,0 mol/L, TRC
Produktkod. 30416461
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30416461 1 mL
1 options
Produktkod. 30416461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8359851ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyne
CAS 74-99-7
Molekylformel C3H4
Kvantitet 1 mL
Synonym Allylene, Methylacetylene, Propine
InChI formel InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
LEDER CC#C
IUPAC-namn prop-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 40.06
Formel vikt 40.0313
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4 %