Läs mer
Propyne, ca. 4 % i N, N-dimetylformamid, ca. 1,0 mol/L, TRC
Produktkod. 30427957
Change view
Kvantitet:
25 mL
Produktkod. Kvantitet
30427957 25 mL
1 options
Produktkod. 30427957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83598525ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyne
CAS 74-99-7
Molekylformel C3H4
Kvantitet 25 mL
Synonym Allylene, Methylacetylene, Propine
InChI formel InChI=1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
LEDER CC#C
IUPAC-namn prop-1-yne
Molekylvikt (g/mol) 40.06
Formel vikt 40.0313
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 4 %