Läs mer
Propynol Ethoxylate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propynol Ethoxylate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-4-7-5-3-6/h1,6H,3-5H2 |
| Formel vikt | 100.0524 |