Läs mer
Propyphenazone 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Produktkod. 30463216
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463216 1 ml
1 options
Produktkod. 30463216 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0036.0011
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyphenazone
CAS 479-92-5
Analyt- eller komponentnamn Propyphenazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propyphenazone
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 230.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 230.1419 g/mol