Läs mer
Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3) |
| CAS | 162935-29-7 |
| Molekylformel | C14H15D3N2O |
| Kvantitet | 0.005 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10 H,1-4H3/i4D3 |
| LEDER | O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C([2 H])([2 H])[2 H])C(C)=C1C(C)C |
| IUPAC-namn | 4-isopropyl-5-methyl-1-(methyl-d3)-2-phenyl-1,2-dihydro-3 H-pyrazol-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.33 |
| Formel vikt | 233.16 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |