Läs mer
Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3), TRC
Produktkod. 30418681
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418681 5 mg
30421966 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8383815MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 162935-29-7
Molekylformel C14H15D3N2O
Molekylvikt (g/mol) 233.33
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 1,2-dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-4-(1-methylethyl)-2-phenyl- (9CI), Propyphenazone-D3 (N-methyl-d3), Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3), Propyphenazone-d3, 4-Isopropylantipyrine-d3, 1,2-Dihydro-5-methyl-1-(methyl-d3)-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1-Phenyl-3-methyl-2-(methyl-d3)-4-isopropyl-3-pyrazolin-5-one
IUPAC-namn 4-isopropyl-5-methyl-1-(methyl-d3)-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C([2H])([2H])[2H])C(C)=C1C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyphenazone-d3 (2-N-methyl-d3)
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3/i4D3
Formel vikt 233.16