Läs mer
Propyphenazone, LoGiCal
Produktkod. 30463550
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463550 10 mg
1 options
Produktkod. 30463550 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0036.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyphenazone
CAS 479-92-5
Analyt- eller komponentnamn Propyphenazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H18 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propyphenazone
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Lösningstyp Neat
LEDER CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-propan-2-ylpyrazol-3-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 230.31
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 230.1419 g/mol