Läs mer
Propyphenazone, MedChemExpress
Produktkod. 16419875
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16419875 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 16419875 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0273
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Propyphenazone is a pyrazolone derivative with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, Propyphenazone-based analogues as prodrugs and selective cyclooxygenase-2 inhibitors.
Propyphenazone is a pyrazolone derivative with anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, Propyphenazone-based analogues as prodrugs and selective cyclooxygenase-2 inhibitors.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Propyphenazone
Fysisk form Solid
CAS 479-92-5
Färg White
Kvantitet 250 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18N2O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 4-Isopropylantipyrine Isopropylphenazone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 2.6 mg/mL (11.29 mM)
LEDER O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1C(C)C
Molekylvikt (g/mol) 230.31
Formel vikt 230.31
Procent renhet 99.94%