Läs mer
Propyphenazone, Mikromol
Beskrivning
Propyphenazone, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyphenazone |
| CAS | 479-92-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propyphenazone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Propyphenazone |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CC(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Visa mer |