missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propyrisulfuron, TRC

Produktkod. 30412973
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412973 50 mg
30421387 5 mg
30418275 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP83938850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 570415-88-2
Molekylformel C16 H18 Cl N7 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 455.88
Synonym 2-Chloro-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-sulfonamide, 1-[(2-Chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl]-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea, Propyrisulfuron, TH 547, Zeta-One
IUPAC-namn 1-(2-chloro-6-propylimidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl)sulfonyl-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea
LEDER CCCc1ccc2nc(Cl)c(n2n1)S(=O)(=O)NC(=O)Nc3nc(OC)cc(OC)n3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propyrisulfuron
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25)
Formel vikt 455.0779
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.