missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Propyrisulfuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyrisulfuron |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18ClN7O5S/c1-4-5-9-6-7-10-18-13(17)14(24(10)22-9)30(26,27)23-16(25)21-15-19-11(28-2)8-12(20-15)29-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3,(H2,19,20,21,23,25) |
| Formel vikt | 455.0779 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?