missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Propyzamide-d3 (phenyl-2,4,6-d3), CDN

Produktkod. 30324588
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324588 0.01 g
30323534 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324588 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64310.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3)
CAS 1219805-79-4
Molekylformel C12 2H3 H8 Cl2 N O
Kvantitet 0.01 g
Synonym Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-2,4,6-trideuteriobenzamide
InChI formel InChI=1 S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7 H,2-3H3,(H,15,16)/i5D,6 D,7 D
LEDER [2 H]c1c(Cl)c([2 H])c(C(=O)NC(C)(C)C#C)c([2 H])c1Cl
IUPAC-namn 3,5-dichloro-2,4,6-trideuterio-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide
Molekylvikt (g/mol) 259.15
Formel vikt 258.0406 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.