Läs mer
Propyzamide-d3 (phenyl-2,4,6-d3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3) |
| CAS | 1219805-79-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H3 H8 Cl2 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Propyzamide D3 (phenyl-2,4,6 D3), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-2,4,6-trideuteriobenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16)/i5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c(Cl)c([2H])c(C(=O)NC(C)(C)C#C)c([2H])c1Cl |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-2,4,6-trideuterio-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 259.15 |
| Visa mer |