Läs mer
Propyzamide, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propyzamide |
| CAS | 23950-58-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Propyzamide |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C12 H11 Cl2 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)-, Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)- (8CI,9CI), 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propyn-1-yl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)benzamide, 3,5-Dichloro-N-(1,1-dimethylpropynyl)benzamide, Kerb, Kerb 50W, N-(1,1-Dimethylpropynyl)-3,5-dichlorobenzamide, Pronamide, Propyzamide, RH 315 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16) |
| LEDER | CC(C)(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1)C#C |
| IUPAC-namn | 3,5-dichloro-N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)benzamide |
| Visa mer |