Läs mer
Invitrogen™ ProQuantum™ Programvara v1.1
Produktkod. 16595651
Change view
Kvantitet:
1 licensnyckel
5 licensnycklar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16595651 1 licensnyckel
16505661 5 licensnycklar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16595651 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A43594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11800.00 SEK
    9322.00 SEK / Paket med 1
    Save 2478.00 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Gör att du kan analysera ProQuantum högkänsliga immunanalysresultat från vilket qPCR-instrument som helst.
ProQuantum Programvaran låter dig analysera ProQuantum högkänsliga immunanalysresultat från vilket qPCR-instrument som helst. Analysfunktionerna inkluderar standardkurvkvalificering med inbyggd detektering av extremvärden, interpolering av okända prover för kvantifiering och gruppvis statistisk analys. Steg-för-steg-vägledning tillhandahålls för förberedelse av en analyskörning, inklusive inställning av standardkurvan och plattlayouten för 96- eller 384-brunnars plattor.
• Bekväm installationsguide för att minimera fel -automatiska beräkningar för standardkurva seriell utspädningsinställning
•Inbyggd statistisk jämförelse – jämför enkelt kontroller och behandlingsgrupper
•Exportmöjligheter ―vy resulterar i Excel och PDF, eller bekvämt formaterad för GraphPad Prism
ProQuantum Programvaran består av två moduler: Skapa experiment och importera och visa resultat.
• Skapa experiment låter dig ställa in en standardkurva, skapa en plattlayout och tilldela beskrivningar och grupper till individuella provbrunnar
• Importera och visa resultat låter dig importera experimentella data anpassade för att passa standardkurvan på en 4PL eller 5PL viktad regressionsalgoritm, interpolera okända proteinkoncentrationer, visa värmekartor, utföra gruppvisa jämförelser och exportera data
ProQuantum Programvaran är kompatibel med alla ProQuantum immunanalyssatser och med allt Applied Biosystems qPCR-instrument, inklusive QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne , StepOnePlus , 7500, 7500 Snabbt, ViiA 7, eller andra kompatibla qPCR-instrument.
Det föredragna operativsystemet är Windows 7 eller 10.
För mer information, besök thermofisher.com/proquantum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ ProQuantum Programvara v1.0
För användning med (utrustning) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™ , QuantStudio™ , ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™ , Bio-Rad CFX Connect™ , StepOne™ System, Bio-Rad CFX96 Touch™
Produktlinje ProQuantum
Kvantitet 1 licensnyckel
Innehåll och lagring Inkluderar 1 licensnyckel för 1 användare
Programvara Programvara för dataanalys