Läs mer
Contec™ PROSAT™ EcoCloth™
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
9 in. x 9 in. (23 x 23 cm)
Beskrivning
- The PROSAT™ Amplitude EcoCloth™ Wipes are made using a durable, sorbent fabric that is very low in extractable residue.
- Saturated with a blend of IPA and water, these wipes are ideal for cleaning applications
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (engelska) | 9 in. |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 in. |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Non-woven Polyester Cellulose |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 9 in. x 9 in. (23 x 23 cm) |
| Mättnadslösning | 70% IPA, 30% DI Water |
| Sterilitet | Non-sterile |