Läs mer
Contec™ PROSAT™ Pi Microfiber Wipes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Microfiber wipes presaturated with 70% IPA and 30% DI water.
Brand:  Contec™ PS-314IR-BPR
Produktkod. 17514256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10410.00 SEK
    7978.82 SEK / Paket med 800
    Save 2431.18 SEK
    23% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
PROSAT™ Pi wipes are designed to help life science manufacturers control contamination and ultimately maintain cGMP compliance while consuming less resources. The wipes are made from polyester and nylon split microfiber, enhancing their cleaning effectiveness and contaminant pick-up ability. The 80 gsm microfiber fabric is highly sorbent and offers metered release of solvent to surfaces, covering greater areas compared to other presaturated wipes.
PROSAT Pi wipes are presaturated with 70% USP grade IPA and 30% DI water, allowing for controlled application to surfaces and less VOCs compared to spraying. The peel-and-reseal pouch can be resealed throughout use to maintain the wipes’ saturation level and IPA concentration.
PROSAT Pi wipes are ideal for pharmaceutical, biotechnology and medical device manufacturers.
  • Nonwoven split microfiber increases cleaning effectiveness and contaminant pick up and offers a smooth, even laydown of solvent to surfaces
  • Covers greater surface area compared to non-microfiber wipes, reducing the number of wipes required for some cleaning tasks
  • Presaturated wipes have controlled saturation levels greatly reduce solvent usage, VOCs and waste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Not Autoclavable
Yes
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
70% IPA / 30% DI Water
White
Guillotine
Work Benches, Tables, etc.
Sterile
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • X800 PROSAT Sterile, Nonwoven, microfiber wipes wi
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol