Läs mer
Contec™ PROSAT™ Polynit Heatseal Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 16665534 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Produktkod. 16665534
Brand: Contec™ PSPS0046
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PROSAT™ Polynit Heatseal Wipes är tillverkade av 100 % stickad texturerad polyester med laserskurna förseglade kanter för mycket låga halter av partiklar och fibrer.
Polyesterservetter är kemiskt resistenta och exceptionellt låga i partiklar och fibrer. En interlockstickning skapar ett slitstarkt tyg, tillägget av en periodisk extra söm av en no-run interlockstickning förhindrar att tyget rivs upp och skapar ett ännu mer hållbart tyg med starka kanter.
Förmättade våtservetter säkerställer konsekvent mättnad av varje våtservett oberoende av operatören. Förmättade våtservetter kan öka lösningsmedelskontrollen och ansvarsskyldigheten samt minska VOC-utsläppen. Torkdukarna tillhandahålls i praktiska, lättanvända påsar för skalning och återförslutning eller påfyllningsbara badkar.
Drag& Fördelar
  • Förseglad kant för att minska partikel- och fibergenerering
  • 100 % stickad polyester är nötnings- och kemikaliebeständig
  • Låg i både partiklar och extraherbara föroreningar
  • Förmättade våtservetter minskar VOC-utsläpp och användning av lösningsmedel
  • Återförslutningsbar påse bevarar renheten och minskar lösningsmedelsavdunstning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Heatseal Wipe
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Kanter Laserskuren, förseglad
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
Förpackningsmängd 50/påse, 16 påsar/Cs.
Mättnadslösning 5% IPA/95% DI-vatten
Kvalitet Halvbetyg