Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Torkar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15187915 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt)
20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs.
20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
20 våtservetter/påse, 20 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 24 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar (Halvvikt)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs.
30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad)
30/påse, 20 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
Paket med 900
Produktkod. 15187915
Brand: Contec™ PSPS0073
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring.
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring. Servetter är strukturerade med en no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemikaliebeständighet.
  • Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
  • Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
  • Extremely low in particle and fiber generation.
  • Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
1916560:
  • Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
  • Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
  • Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
  • Low in particles and extractables.
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
  • Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 6 in.
Längd (metrisk) 15 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run pique knit
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 15 x 23 cm (6 x 9 tum)
För användning med (applikation) Cleaning and wiping in cleanroom environments
Förpackningsmängd 30/påse, 20 påsar/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet Sterila
Kvalitet USP