Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Torkar
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI Water
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förpackningsmängd:
20 Wipes/Pouch, 20 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 24 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs.
20 Wipes/Pouch, 40 Pouches/Cs. (Half-folded)
20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt)
20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs.
20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs.
30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad)
30/påse, 20 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
Paket med 900
Beskrivning
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring. Servetter är strukturerade med en no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
- Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
- Extremely low in particle and fiber generation.
- Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
- Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
- Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
- Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
- Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
- Low in particles and extractables.
- Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
- Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
- Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Längd (engelska) | 12 in. |
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (engelska) | 12 in. |
| Bredd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Basvikt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run pique knit |
| Disponibel | Single-use |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol