Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Torkar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16645534 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt)
20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs.
20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
20 våtservetter/påse, 20 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 24 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar (Halvvikt)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs.
30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad)
30/påse, 20 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
Paket med 900
Produktkod. 16645534
Brand: Contec™ PSCS0009
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring.
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring. Servetter är strukturerade med en no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemikaliebeständighet.
  • Ideal for applications where large quantities of wipes or aggressive solvents are needed for wiping surfaces and equipment.
  • Available with both 100% Semi Grade IPA and 70% USP Grade IPA, 30% DI Water.
  • Extremely low in particle and fiber generation.
  • Soft, non-abrasive textured wipe cleans without scratching.
1916560:
  • Premoistened polyester wipes are designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments.
  • Ideal for wiping exterior product surfaces and cleaning the interior surfaces of process tools or other equipment.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standard weight wipes are made of 100% textured polyester with no-run interlock knit for good solvent sorbency, abrasion resistance, and chemical resistance.
  • Heatsealed and saturated with various blends of isopropyl alcohol and deionized water.
  • Low in particles and extractables.
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2.5) cleanroom.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterile wipes are Validated Sterile to 10-6 Sterility Assurance level in accordance with AAMI/ISO 11137 Method 1 Guidelines for the sterilization of medical devices.
  • Sterile PROSAT™ Knitted Polynit Wipes are conveniently packaged for use in sterile core areas and are ideal for wiping articles prior to pass-through and environmental cleaning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 9 in.
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run pique knit
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tum)
För användning med (applikation) Cleaning and wiping in cleanroom environments
Förpackningsmängd 20 våtservetter/påse, 24 påsar/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet Sterila
Kvalitet USP