Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Torkar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17244533 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt)
20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs.
20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs.
30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad)
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 900
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Mättnadslösning Sterilitet Förpackningsmängd unitSize
17244533 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Sterila 20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad) Paket med 400
17274523 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Sterila 20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt) -
17294513 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Icke-steril 30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad) Paket med 900
17224533 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Sterila 20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs. -
17234533 23 x 23 cm (9 x 9 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Sterila 20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs. -
16585274 10 x 10 cm (4 x 4 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Sterila 20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs. -
16459579 30 x 30 cm (12 x 12 tum) 70% IPA, 30% DI-vatten Icke-steril 30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17244533 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer PSPS0091BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9615.00 SEK
    8499.12 SEK / Paket med 400
    Save 1115.88 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring.
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring. Servetter är strukturerade med en no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemikaliebeständighet.
  • Idealisk för applikationer där stora mängder våtservetter eller aggressiva lösningsmedel behövs för att torka av ytor och utrustning.
  • Finns med både 100% Semi Grade IPA och 70% USP Klass IPA, 30 % DI-vatten.
  • Extremt låg i partikel- och fibergenerering.
  • Mjuk, icke-slipande texturerad våtservett rengör utan att repa.
1916560:
  • Förfuktade polyesterservetter är designade för allmän rengöring i ISO Klass 5 (FED-STD-209E Klass 100/M3.5) miljöer.
  • Idealisk för att torka av yttre produktytor och rengöra insidan av processverktyg eller annan utrustning.
19165631, 19160965, 19038564:
  • Standardviktsservetter är gjorda av 100 % texturerad polyester med no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemisk beständighet.
  • Värmeförseglad och mättad med olika blandningar av isopropylalkohol och avjoniserat vatten.
  • Låg i partiklar och extraherbara ämnen.
  • Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (FED-STD-209E Klass 10/M2.5) renrum.
19038565, 19033771, 19120816, 19120817, 19047635:
  • Sterila våtservetter är validerade sterila till 10-6 Sterility Assurance-nivå i enlighet med AAMI/ISO 11137 Metod 1 riktlinjer för sterilisering av medicinsk utrustning.
  • Steril PROSAT™ Stickad Polynit Servetter är bekvämt förpackade för användning i sterila kärnområden och är idealiska för att torka av artiklar före genomgång och miljörengöring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyester
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 140 gsm
Konstruktion No-run pikéstickad
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 tum)
För användning med (applikation) Rengöring och avtorkning i renrumsmiljöer
Förpackningsmängd 20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% DI-vatten
Sterilitet Sterila
Kvalitet USP