Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Torkar
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 tum)
15 x 23 cm (6 x 9 tum)
23 x 23 cm (9 x 9 tum)
30 x 30 cm (12 x 12 tum)
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsmängd:
20 våtservetter/påsar, 24 påsar/Cs. (vikt)
20 våtservetter/påsar, 64 påsar/Cs.
20 våtservetter/påse, 20 påsar/Cs. (Platt staplad)
20 våtservetter/påse, 20 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 24 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
20 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar (Halvvikt)
20/Pk., 1 Pk./OB1, 5 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
20/Pk., 5 Pk./OB1, 1 OB1/OB2, 8 OB2/Cs.
30 våtservetter/påsar, 20 påsar/Cs.
30 våtservetter/påsar, 30 påsar/Cs. (Platt staplad)
30/påse, 20 påsar/förpackningar
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Paket med 600
Paket med 800
Paket med 900
Beskrivning
Rengör ytor och utrustning i kritiska miljöer där aggressiva lösningsmedel behövs. De Contec™ PROSAT™ Förmättad stickad Polynit Servetter är förfuktade polyesterservetter för allmän rengöring. Servetter är strukturerade med en no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemikaliebeständighet.
- Idealisk för applikationer där stora mängder våtservetter eller aggressiva lösningsmedel behövs för att torka av ytor och utrustning.
- Finns med både 100% Semi Grade IPA och 70% USP Klass IPA, 30 % DI-vatten.
- Extremt låg i partikel- och fibergenerering.
- Mjuk, icke-slipande texturerad våtservett rengör utan att repa.
- Förfuktade polyesterservetter är designade för allmän rengöring i ISO Klass 5 (FED-STD-209E Klass 100/M3.5) miljöer.
- Idealisk för att torka av yttre produktytor och rengöra insidan av processverktyg eller annan utrustning.
- Standardviktsservetter är gjorda av 100 % texturerad polyester med no-run interlock stickning för god lösningsmedelsabsorption, nötningsbeständighet och kemisk beständighet.
- Värmeförseglad och mättad med olika blandningar av isopropylalkohol och avjoniserat vatten.
- Låg i partiklar och extraherbara ämnen.
- Tvättad och förpackad i en ISO Klass 4 (FED-STD-209E Klass 10/M2.5) renrum.
- Sterila våtservetter är validerade sterila till 10-6 Sterility Assurance-nivå i enlighet med AAMI/ISO 11137 Metod 1 riktlinjer för sterilisering av medicinsk utrustning.
- Steril PROSAT™ Stickad Polynit Servetter är bekvämt förpackade för användning i sterila kärnområden och är idealiska för att torka av artiklar före genomgång och miljörengöring.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förmättad servett |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 140 gsm |
| Konstruktion | No-run pikéstickad |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.