Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter
Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 tum)
28 x 23 cm (11 x 9 tum)
Material:
Polyestercellulosa
Polypropen
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Förpackningsmängd:
1800 våtservetter/förpackningar
24 våtservetter/påse
24-pack, 50-pack/förpackningar
50 våtservetter/påse
50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
50-pack, 24-pack/förpackningar
50-pack, 28-pack/förpackningar
50-pack, 40-pack/förpackningar
50-pack, 50-pack/förpackningar
Förpackningsstorlek:
0.3kg
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 50
Beschreibung
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
- Wipe substrate designed for the application
- Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Ideal for wiping articles prior to pass through
- Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
- Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
- Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
- Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pre-saturated Wipe |
| Material | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Class 5 |
| Disponibel | Single-use |
| Mått (L x B) | 20 x 20 cm (8 x 8 tum) |
| För användning med (applikation) | Ideal for Routine Cleaning and Wiping Instruments and Equipment |
| För användning med (utrustning) | Process Tools and Other Equipment |
| Förpackningsmängd | 50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar |
| Lager | 1-ply |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur