Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-3887971 Handla allt Contec Produkter
Click to view available options
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 tum)
28 x 23 cm (11 x 9 tum)
Material:
Polyestercellulosa
Polypropen
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Förpackningsmängd:
1800 våtservetter/förpackningar
24 våtservetter/påse
24-pack, 50-pack/förpackningar
50 våtservetter/påse
50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
50-pack, 24-pack/förpackningar
50-pack, 28-pack/förpackningar
50-pack, 40-pack/förpackningar
50-pack, 50-pack/förpackningar
Unit Size:
0.3kg
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 50
Product Code. 15755533
Brand: Contec™ PSPP0043
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
  • Wipe substrate designed for the application
  • Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
  • Ideal for wiping articles prior to pass through
  • Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
  • Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
  • Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
  • Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Pre-saturated Wipe
Längd (engelska) 11 in.
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 11 in.
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Certifikat och efterlevnad ISO Class 5
Disponibel Single-use
Mått (L x B) 28 x 23 cm (11 x 9 tum)
För användning med (applikation) For interior surfaces of process tools, surface preparation, manufacturing processes
För användning med (utrustning) Process tools and other equipment
Förpackningsmängd 50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% destillerat vatten
Sterilitet Non-sterile
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol