Läs mer
Contec™ PROSAT™ Förmättade nonwoven-servetter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17214533 Handla allt Contec Produkter
Mått (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 tum)
28 x 23 cm (11 x 9 tum)
Material:
Polyestercellulosa
Polypropen
Mättnadslösning:
70% IPA, 30% DI-vatten
70% IPA, 30% destillerat vatten
Förpackningsmängd:
1800 våtservetter/förpackningar
24 våtservetter/påse
24-pack, 50-pack/förpackningar
50 våtservetter/påse
50 våtservetter/påse, 40 påsar/förpackningar
50-pack, 24-pack/förpackningar
50-pack, 28-pack/förpackningar
50-pack, 40-pack/förpackningar
50-pack, 50-pack/förpackningar
Förpackningsstorlek:
0.3kg
Paket med 1200
Paket med 2000
Paket med 2500
Paket med 50
Produktkod. 17214533
Brand: Contec™ PSPP0043BPR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
Använd dessa våtservetter för att rengöra arbetsbänkar med laminärt flöde, renrumsyta och utrustning. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes har uppgiftsspecifik mättnadsnivå för det lösningsmedel eller desinfektionsmedel som krävs för att utföra jobbet.
  • Torka av substrat designat för applikationen
  • Kompatibel med ISO Klass 5 (FED-STD-209E Klass 100/M3.5) miljöer
  • Idealisk för att torka av föremål innan de passerar igenom
  • Tillverkad av smältblåst polypropen eller cellulosa/polyester
  • Effektivt och bekvämt för borttorkning av processverktyg och annan utrustning
  • Välj spunlaced 100 % polyestertorkar för förbättrad renhet, smältblåsta polypropenservetter för förbättrad hållbarhet, eller ekonomiska hydroentangled polyester/cellulosatorkare
  • Lösningsmedelsblandningen uppfyller SEMI-specifikationerna för metaller och föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Förmättad servett
Längd (engelska) 11 tum
Längd (metrisk) 28 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 28 x 23 cm (11 x 9 tum)
För användning med (applikation) Idealisk för rutinrengöring och avtorkning av instrument och utrustning
För användning med (utrustning) Processverktyg och annan utrustning
Förpackningsmängd 50-pack, 40-pack/förpackningar
Lager 1-ply
Mättnadslösning 70% IPA, 30% DI-vatten
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol